Ácido heptafluorobutírico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Perfluorobutyric acid, HFBA, Heptafluorobutanoic acid
A14907.14
A14907.22
A14907.36
A14907.14EA
68.3
EUR
A14907.14
A14907.22
A14907.36
Ácido heptafluorobutírico ≥99%
Ácido heptafluorobutírico
Purity: 99%
CAS No.: 375-22-4
Molecular Formula: C4HF7O2
Formula Weight: 214.04
Flash Point: None
Refractive Index: 1.300
Odour: Unpleasant
Melting Point: -18°
Boiling Point: 120-121°
Beilstein Reference: 1426882
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00004171
Formula:
C₄HF₇O₂ Pto. Ebullición: 120…121 °C Pto. de fusión: –18 °C Densidad: 1,648 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004171 Núm. CAS: 375-22-4 EINECS: 206-786-3 UN: 3265 ADR: 8,II |