Ácido heptafluorobutírico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Perfluorobutyric acid, HFBA, Heptafluorobutanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43443.0025 8.43443.0005
8.43443.0025EA 103 EUR
8.43443.0025 8.43443.0005
Ácido heptafluorobutírico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido heptafluorobutírico
Formula: C₄HF₇O₂
MW: 214,04 g/mol
Pto. Ebullición: 121 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –17,5 °C
Densidad: 1,764 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004171
Núm. CAS: 375-22-4
EINECS: 206-786-3
UN: 3265
ADR: 8,III