Ácido heptafluorobutírico, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Perfluorobutyric acid, HFBA, Heptafluorobutanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
52411-5ML-F 52411-25ML-F
52411-5ML-FEA 49.6 EUR
52411-5ML-F 52411-25ML-F
Ácido heptafluorobutírico, Supelco®
Ácido heptafluorobutírico
Formula: C₄HF₇O₂
Pto. Ebullición: 121 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –17,5 °C
Densidad: 1,764 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004171
Núm. CAS: 375-22-4
EINECS: 206-786-3
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=501afc7dcddf2c57d0707b9e9b3e78454e64b58b&vid=ff9f462ce2d2fc1c55f667e4e1dd221218758ae7&prid=web&clid=SAPDAM