Ácido pentafluoropropiónico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
416920100
416920500
416922500
ACRO416920100EA
63
EUR
ACRO416920100
ACRO416920500
ACRO416922500
Ácido pentafluoropropiónico 97%
Ácido pentafluoropropiónico
Formula:
C₃HF₅O₂ Pto. Ebullición: 96 °C (760 mmHg) Densidad: 1,576 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004170 Núm. CAS: 422-64-0 EINECS: 207-021-6 UN: 3265 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |
GC | ≥97.5 % |