Ácido pentafluoropropiónico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Perfluoropropionic acid, Pentafluoropropanoic acid, Perfluoropropanoic acid, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropionic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20956.0010 8.20956.0050
8.20956.0010EA 83.3 EUR
8.20956.0010 8.20956.0050
Ácido pentafluoropropiónico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido pentafluoropropiónico
Formula: C₃HF₅O₂
MW: 164,03 g/mol
Pto. Ebullición: 96 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,561 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004170
Núm. CAS: 422-64-0
EINECS: 207-021-6
UN: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 164.03 g/mol
Boiling Point 96 - 97 °C (984 hPa)
Vapor Pressure 52 hPa (25 °C)
Refractive Index 1.2838 (25 °C, 589 nm)
Density 1.57 g/cm3 (20 °C)