Ácido trifluoroacético ≥99.5% para bioquímica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
TFA
A14365.0B
A14365.18
A14365.30
A14365.0BEA
501
EUR
A14365.0B
A14365.18
A14365.30
Ácido trifluoroacético ≥99.5% para bioquímica
Ácido trifluoroacético
Purity: 99.5+%
CAS No.: 76-05-1
Molecular Formula: CF3CO2H
Formula Weight: 114.02
Refractive Index: 1.2840
Odour: Pungent
Boiling Point: 72-73°
Beilstein Reference: 742035
Merck Reference: 14,9681
UN No.: 2699
MDL No.: MFCD00004169
Formula:
C₂HF₃O₂ MW: 114.02 g/mol Pto. Ebullición: 72…73 °C Pto. de fusión: –15 °C Densidad: 1.480 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004169 Núm. CAS: 76-05-1 EINECS: 200-929-3 UN: 2699 ADR: 8 I Índice Merck: 14,9681 |