Trifluoroacetato de talio (III) tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Thallic trifluoroacetate
420760250 420761000
ACRO420760250EA 230 EUR
ACRO420760250 ACRO420761000
Trifluoroacetato de talio (III) tech.
Trifluoroacetato de talio (III)
Formula: C₆F₉O₆Tl
MW: 543.43 g/mol
Pto. Ebullición: 160 °C (1.5 mmHg)
Pto. de fusión: 120.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000414
Núm. CAS: 23586-53-0
EINECS: 245-761-1
UN: 1707
ADR: 6.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 60 °C
GC ≥96.0 %