Ácido 2,2-difluorosuccínico ≥94%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: α,α-Difluorosuccinic acid, 2,2-Difluoro-1,4-butanedioic acid
L00773.03 L00773.06
L00773.03EA 142 EUR
L00773.03 L00773.06
Ácido 2,2-difluorosuccínico ≥94%
Ácido 2,2-difluorosuccínico
Purity: 94% CAS No.: 665-31-6 Molecular Formula: C4H4F2O4 Formula Weight: 154.07 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 139-144° Beilstein Reference: 1773355 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00040970
Formula: C₄H₄F₂O₄
MW: 154,07 g/mol
Pto. Ebullición: 268 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 139…144 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040970
Núm. CAS: 665-31-6
EINECS: 211-558-1
UN: 3261
ADR: 8,III