Ácido hexafluoroglutarico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A17848.06
A17848.14
A17848.06EA
57.6
EUR
A17848.06
A17848.14
Ácido hexafluoroglutarico ≥98%
Ácido hexafluoroglutarico
Purity: 98%
CAS No.: 376-73-8
Molecular Formula: C5H2F6O4
Formula Weight: 240.06
Melting Point: 92-97°
Boiling Point: 134-138°/3mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00004172
Formula:
C₅H₂F₆O₄ Pto. Ebullición: 134…138 °C (3 mmHg) Pto. de fusión: 92…97 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004172 Núm. CAS: 376-73-8 EINECS: 206-813-9 UN: 3261 ADR: 8,III |