Ácido tetrafluorosuccínico ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,2,3,3-Tetrafluorosuccinic acid, Tetrafluoro-1,4-butanedioic acid
B20462.03 B20462.06
B20462.03EA 27.7 EUR
B20462.03 B20462.06
Ácido tetrafluorosuccínico ≥97%
Ácido tetrafluorosuccínico
Purity: 97% CAS No.: 377-38-8 Molecular Formula: C4H2F4O4 Formula Weight: 190.05 Melting Point: ca 115° Boiling Point: 150°/15mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00042430
Formula: C₄H₂F₄O₄
MW: 190,05 g/mol
Pto. Ebullición: 150 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: ∼ 115 °C
Densidad: 1,400
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042430
Núm. CAS: 377-38-8
EINECS: 206-820-7
UN: 3261
ADR: 8,III