1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4-iodobutano 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1H,1H-Heptafluorobutyl iodide, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-iodobutane
L04173.06 L04173.03
L04173.06EA 173 EUR
L04173.06 L04173.03
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4-iodobutano 96%
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4-iodobutano
Purity: 96% CAS No.: 374-98-1 Molecular Formula: C4H2F7I Formula Weight: 309.95 Flash Point: None Refractive Index: 1.3625 Boiling Point: 91-92° Beilstein Reference: 1761927 MDL No.: MFCD00013719
Formula: C₄H₂F₇I
MW: 309,95 g/mol
Pto. Ebullición: 91…92 °C
Densidad: 2,054
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013719
Núm. CAS: 374-98-1
EINECS: 206-779-5