1-Iodo-3,3,3-trifluoropropano ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 1,1,1-Trifluoro-3-iodopropano
B23284.03 B23284.06
B23284.03EA 30.3 EUR
B23284.03 B23284.06
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropano ≥98%
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropano
Purity: 98+% CAS No.: 460-37-7 Molecular Formula: CF3CH2CH2I Formula Weight: 223.96 Flash Point: None Refractive Index: 1.4200 Boiling Point: 89-90° Beilstein Reference: 1698182 MDL No.: MFCD00038531
Formula: C₃H₄F₃I
MW: 223,96 g/mol
Pto. Ebullición: 89…90 °C
Densidad: 1,911
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00038531
Núm. CAS: 460-37-7