2,2,2-Trifluoroetilamina 99.5%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,2,2-Trifluoroethylamine
303500010 303500100 303500500
ACRO303500010EA 39.8 EUR
ACRO303500010 ACRO303500100 ACRO303500500
2,2,2-Trifluoroetilamina 99.5%
2,2,2-Trifluoroetilamina
Formula: C₂H₄F₃N
MW: 99,06 g/mol
Pto. Ebullición: 37…38 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,24 g/cm³
Pto. de inflamación: –16 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008132
Núm. CAS: 753-90-2
EINECS: 212-041-3
UN: 3286
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to almost colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.4 %