2,2,2-Trifluoroetilamina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,2,2-Trifluoroethylamine
B20789.03 B20789.06 B20789.14
B20789.03EA 37.8 EUR
B20789.03 B20789.06 B20789.14
2,2,2-Trifluoroetilamina 98%
2,2,2-Trifluoroetilamina
Purity: 98% CAS No.: 753-90-2 Molecular Formula: CF3CH2NH2 Formula Weight: 99.06 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -16°(3°F) Refractive Index: 1.2950 Odour: Amine-like Boiling Point: 36-38° Beilstein Reference: 1733204 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00008132
Formula: C₂H₄F₃N
MW: 99.06 g/mol
Pto. Ebullición: 36…38 °C
Densidad: 1.245
Pto. de inflamación: –16 °C (3 °F)
Número MDL: MFCD00008132
Núm. CAS: 753-90-2
EINECS: 212-041-3
UN: 2733
ADR: 3 II