Anhídrido pentafluoropropionico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
416930250 416930050 416931000
ACRO416930250EA 272 EUR
ACRO416930250 ACRO416930050 ACRO416931000
Anhídrido pentafluoropropionico 98%
Anhídrido pentafluoropropionico
Formula: C₆F₁₀O₃
Pto. Ebullición: 69 °C
Densidad: 1,57 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000429
Núm. CAS: 356-42-3
EINECS: 206-604-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %