Anhídrido pentafluoropropionico ≥99% for GC derivatisation, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Perfluoropropanoic anhydride, Pentafluoropropanoic anhydride, PFPA
M-Clarity™ quality level = MQ100
394904-5ML 394904-100ML 394904-10X1ML 394904-25ML
394904-5MLEA 110 EUR
394904-5ML 394904-100ML 394904-10X1ML 394904-25ML
Anhídrido pentafluoropropionico ≥99% for GC derivatisation, Supelco®
Anhídrido pentafluoropropionico
Formula: C₆F₁₀O₃
MW: 310.05 g/mol
Pto. Ebullición: 69
Densidad: 1.571 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000429
Núm. CAS: 356-42-3
EINECS: 206-604-2
UN: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c11de0b34bbfdca3716184820c4d52be97cf4d7&vid=c15a08a004eba8edfa2a3ff5a15ebceaad9089b3&prid=web&clid=SAPDAM