Anhídrido trifluoroacetico 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Trifluoracetic anhydride, TFAA
147810250 147811000 147815000 147810025 147812501
ACRO147810250EA 43.7 EUR
ACRO147810250 ACRO147811000 ACRO147815000 ACRO147810025 ACRO147812501
Anhídrido trifluoroacetico 99+%
Anhídrido trifluoroacetico
Formula: C₄F₆O₃
MW: 210,03 g/mol
Pto. Ebullición: 39,1 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –63,5 °C
Densidad: 1,51 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000416
Núm. CAS: 407-25-0
EINECS: 206-982-9
UN: 3265
ADR: 8,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Fluoride (F) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm