Anhídrido trifluoroacetico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Trifluoracetic anhydride, TFAA
A13614.0E
A13614.14
A13614.22
A13614.36
A13614.0EEA
867
EUR
A13614.0E
A13614.14
A13614.22
A13614.36
Anhídrido trifluoroacetico ≥99%
Anhídrido trifluoroacetico
Purity: 99+%
CAS No.: 407-25-0
Molecular Formula: C4F6O3
Formula Weight: 210.03
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.2690
Melting Point: -65°
Boiling Point: 39-40°
Beilstein Reference: 746197
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000416
Formula:
C₄F₆O₃ MW: 210.03 g/mol Pto. Ebullición: 39…40 °C Pto. de fusión: –65 °C Densidad: 1.503 |
Número MDL:
MFCD00000416 Núm. CAS: 407-25-0 EINECS: 206-982-9 UN: 3265 ADR: 8 I |