Anhídrido trifluoroacetico, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
91719-10ML 91719-50ML 91719-10X1ML
91719-10MLEA 85.7 EUR
91719-10ML 91719-50ML 91719-10X1ML
Anhídrido trifluoroacetico, Supelco®
Anhídrido trifluoroacetico
Formula: C₄F₆O₃
Pto. Ebullición: 39,4 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –65 °C
Densidad: 1,487 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00000416
Núm. CAS: 407-25-0
EINECS: 206-982-9
UN: 3265
ADR: 8,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b23c77e26790262f227b5129331dcc25d4cc7ff&vid=949adcea9981aa80889e434e76490cb8cc02db20&prid=web&clid=SAPDAM