Hexafluoro isopropanol 99.5+%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: HFIP
147540050 147540250 147541000 147540025 147545000
ACRO147540050EA 46 EUR
ACRO147540050 ACRO147540250 ACRO147541000 ACRO147540025 ACRO147545000
Hexafluoro isopropanol 99.5+%, puro
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Formula: C₃H₂F₆O
MW: 168.04 g/mol
Pto. Ebullición: 59 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –4 °C
Densidad: 1.596 g/cm³
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011651
Núm. CAS: 920-66-1
EINECS: 213-059-4
UN: 3265
ADR: 8 I
Índice Merck: 13,09598
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.3 %
GC ≥99.50 %
Specific optical rotation +170° to +180° (20°C, 589 nm) (C=2 in CHCl3)