Hexafluoro isopropanol 99.9% para espectroscopia
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: HFIP
293410100 293410500
ACRO293410100EA 228 EUR
ACRO293410100 ACRO293410500
Hexafluoro isopropanol 99.9% para espectroscopia
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Formula: C₃H₂F₆O
MW: 168.04 g/mol
Pto. Ebullición: 59 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –4 °C
Densidad: 1.596 g/cm³
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011651
Núm. CAS: 920-66-1
EINECS: 213-059-4
UN: 3265
ADR: 8 I
Índice Merck: 13,09598
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Water ≤0.01 %
GC ≥99.85 %
UV at 240 nm A: ≤0.009
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %