Hexafluoro isopropanol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
HFIP
A12747.06
A12747.14
A12747.22
A12747.99
A12747.06EA
40.2
EUR
A12747.06
A12747.14
A12747.22
A12747.99
Hexafluoro isopropanol ≥99%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Purity: 99+%
CAS No.: 920-66-1
Molecular Formula: C3H2F6O
Formula Weight: 168.04
Refractive Index: 1.2750
Melting Point: -4°
Boiling Point: 59-60°
Beilstein Reference: 1841007
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00011651
Formula:
C₃H₂F₆O MW: 168.04 g/mol Pto. Ebullición: 59…60 °C Pto. de fusión: –4 °C Densidad: 1.619 Pto. de inflamación: >100 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011651 Núm. CAS: 920-66-1 EINECS: 213-059-4 UN: 1760 ADR: 8 II Índice Merck: 13,09598 |