Hexafluoro isopropanol para síntesis
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: HFIP
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04515.0025 8.04515.0100 8.04515.1000
MERC8.04515.0025EA 119 EUR
MERC8.04515.0025 MERC8.04515.0100 MERC8.04515.1000
Hexafluoro isopropanol para síntesis
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Formula: C₃H₂F₆O
Pto. Ebullición: 59,1 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –96 °C
Densidad: 1,492 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011651
Núm. CAS: 920-66-1
EINECS: 213-059-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,09598