1,1,1-Trifluoro-2-propanol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L11150.06
L11150.14
L11150.06EA
96.5
EUR
L11150.06
L11150.14
1,1,1-Trifluoro-2-propanol ≥97%
1,1,1-Trifluoro-2-propanol
Purity: 97%
CAS No.: 374-01-6
Molecular Formula: C3H5F3O
Formula Weight: 114.07
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.3175
Boiling Point: 75-76°
Beilstein Reference: 1734738
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00014403
Formula:
C₃H₅F₃O MW: 114,07 g/mol Pto. Ebullición: 75…76 °C Pto. de fusión: –52 °C Densidad: 1,259 Pto. de inflamación: 25 °C (77 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014403 Núm. CAS: 374-01-6 EINECS: 206-773-2 UN: 1987 ADR: 3,III |