2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1H,1H-Pentafluoro-1-propanol
303790050 303790250
ACRO303790050EA 75.3 EUR
ACRO303790050 ACRO303790250
2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol 97%
2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol
Formula: C₃H₃F₅O
MW: 150,05 g/mol
Pto. Ebullición: 78…80 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00004673
Núm. CAS: 422-05-9
EINECS: 207-012-7
UN: 1986
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %