2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutan-1-ol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1H,1H-Perfluorobutan-1-ol
A10414.09 A10414.14 A10414.18
A10414.09EA 75.2 EUR
A10414.09 A10414.14 A10414.18
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutan-1-ol ≥98%
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutan-1-ol
Purity: 98% CAS No.: 375-01-9 Molecular Formula: C4H3F7O Formula Weight: 200.06 Flash Point: 25°(77°F) Refractive Index: 1.300 Boiling Point: 95-97° Beilstein Reference: 1761907 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00004674
Formula: C₄H₃F₇O
MW: 200,06 g/mol
Pto. Ebullición: 95…97 °C
Densidad: 1,596
Pto. de inflamación: 25 °C (77 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004674
Núm. CAS: 375-01-9
EINECS: 206-782-1
UN: 1987
ADR: 3,III