Cloruro de trifluorometanosulfonilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
173050050 173050250 173051000
ACRO173050050EA 88.5 EUR
ACRO173050050 ACRO173050250 ACRO173051000
Cloruro de trifluorometanosulfonilo 99%
Cloruro de trifluorometanosulfonilo
Formula: CClF₃O₂S
Pto. Ebullición: 29…32 °C
Densidad: 1,58 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007451
Núm. CAS: 421-83-0
EINECS: 207-009-0
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3330 to 1.3350 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %