Trifluorometanosulfonato de triisopropilsililo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Trifluoromethanesulphonic acid triisopropylsilyl ester, Tri(propan-2-yl)silyl trifluoromethanesulfonate
250700100 250700500
ACRO250700100EA 85.7 EUR
ACRO250700100 ACRO250700500
Trifluorometanosulfonato de triisopropilsililo 97%
Trifluorometanosulfonato de triisopropilsililo
Formula: C₁₀H₂₁F₃O₃SSi
MW: 306.42 g/mol
Pto. Ebullición: 120
Densidad: 1.14 g/cm³
Pto. de inflamación: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009913
Núm. CAS: 80522-42-5
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥96.0 %