Trifluorometanosulfonato de triisopropilsililo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 97%
CAS No.: 80522-42-5
Molecular Formula: CF3SO3Si[CH(CH3)2]3
Formula Weight: 306.42
Flash Point: 100°(212°F)
Refractive Index: 1.4150
Boiling Point: 45-46°/0.03mm
Beilstein Reference: 3591541
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00009913
Formula:
C₁₀H₂₁F₃O₃SSi Pto. Ebullición: 45…46 °C (0,03 mmHg) Densidad: 1,136 Pto. de inflamación: 100 °C (212 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009913 Núm. CAS: 80522-42-5 UN: 3265 ADR: 8,II |