Trifluorometanosulfonato de trietilsililo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Triethylsilyl trifluoromethanesulphonate
312700100
312700500
ACRO312700100EA
73.5
EUR
ACRO312700100
ACRO312700500
Trifluorometanosulfonato de trietilsililo 99%
Trifluorometanosulfonato de trietilsililo
Formula:
C₇H₁₅F₃O₃SSi MW: 264.34 g/mol Pto. Ebullición: 85…86 °C (12 mmHg) Densidad: 1.16 g/cm³ Pto. de inflamación: 72 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000407 Núm. CAS: 79271-56-0 EINECS: 279-124-4 UN: 3265 ADR: 8 II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3890 to 1.3920 (20°C, 589 nm) |
Titration excess NaOH | ≥98.5 % |