Trifluorometanosulfonato de trietilsililo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Triethylsilyl trifluoromethanesulphonate
L14477.06
L14477.14
L14477.06EA
42.2
EUR
L14477.06
L14477.14
Trifluorometanosulfonato de trietilsililo ≥98%
Trifluorometanosulfonato de trietilsililo
Purity: 98%
CAS No.: 79271-56-0
Molecular Formula: C7F3H15O3SSi
Formula Weight: 264.33
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.3910
Boiling Point: 207°
Beilstein Reference: 3590541
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000407
Formula:
C₇H₁₅F₃O₃SSi MW: 264.34 g/mol Pto. Ebullición: 207 °C Densidad: 1.225 Pto. de inflamación: 72 °C (161 °F) |
Número MDL:
MFCD00000407 Núm. CAS: 79271-56-0 EINECS: 279-124-4 UN: 3265 ADR: 8 II |