Trifluorometanosulfonato de trimetilsililo 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
209440100 209440500 209442500
ACRO209440100EA 51.5 EUR
ACRO209440100 ACRO209440500 ACRO209442500
Trifluorometanosulfonato de trimetilsililo 99%
Trifluorometanosulfonato de trimetilsililo
Formula: C₄H₉F₃O₃SSi
MW: 222,26 g/mol
Pto. Ebullición: 77 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,225 g/cm³
Pto. de inflamación: 25 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000406
Núm. CAS: 27607-77-8
EINECS: 248-565-4
UN: 2920
ADR: 8,II
Índice Merck: 12,09849
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3600 to 1.3620 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥98.5 %