Trifluorometanosulfonato de trimetilsililo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
A12535.30
A12535.09
A12535.18
A12535.30EA
694
EUR
A12535.30
A12535.09
A12535.18
Trifluorometanosulfonato de trimetilsililo ≥99%
Trifluorometanosulfonato de trimetilsililo
Purity: 99%
CAS No.: 27607-77-8
Molecular Formula: (CH3)3SiSO3CF3
Formula Weight: 222.26
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.3600
Boiling Point: 39-40°/12mm
Beilstein Reference: 1868911
Merck Reference: 14,9719
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00000406
Formula:
C₄H₉F₃O₃SSi MW: 222.26 g/mol Pto. Ebullición: 39…40 °C (12 mmHg) Densidad: 1.225 Pto. de inflamación: 25 °C (77 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000406 Núm. CAS: 27607-77-8 EINECS: 248-565-4 ADR: 3 III Índice Merck: 12,09849 |