Trifluorometanosulfonato de trimetilsililo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18129.1200 8.18129.1800
8.18129.1200EA 0 EUR
8.18129.1200 8.18129.1800
Trifluorometanosulfonato de trimetilsililo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Trifluorometanosulfonato de trimetilsililo
Formula: C₄H₉F₃O₃SSi
MW: 222.26 g/mol
Pto. Ebullición: 77
Densidad: 1.225 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000406
Núm. CAS: 27607-77-8
EINECS: 248-565-4
UN: 2920
ADR: 8 (3) II
Índice Merck: 12,09849
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 222.26 g/mol
Boiling Point 35 - 37 °C (13 hPa)
Vapor Pressure 4.7 hPa (20 °C)
Flash Point 38 °C DIN 51755 Part 1
Density 1.23 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 405 °C DIN 51794