Anhidrido trifluorometanosulfonico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Triflic anhydride
A11767.22
A11767.14
A11767.09
A11767.18
A11767.30
A11767.22EA
489
EUR
A11767.22
A11767.14
A11767.09
A11767.18
A11767.30
Anhidrido trifluorometanosulfonico ≥98%
Anhidrido trifluorometanosulfonico
Purity: 98%
CAS No.: 358-23-6
Molecular Formula: C2F6O5S2
Formula Weight: 282.13
Refractive Index: 1.3210
Melting Point: -80°
Boiling Point: 81-83°
Beilstein Reference: 1813600
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000408
Formula:
C₂F₆O₅S₂ Pto. Ebullición: 81…83 °C Pto. de fusión: –80 °C Densidad: 1,720 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000408 Núm. CAS: 358-23-6 EINECS: 206-616-8 UN: 3265 ADR: 8,II |