Anhidrido trifluorometanosulfonico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Triflic anhydride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18043.0050 8.18043.0002
8.18043.0050EA 195 EUR
8.18043.0050 8.18043.0002
Anhidrido trifluorometanosulfonico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Anhidrido trifluorometanosulfonico
Formula: C₂F₆O₅S₂
Pto. Ebullición: 83 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000408
Núm. CAS: 358-23-6
EINECS: 206-616-8
UN: 3265
ADR: 8,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 282.12 g/mol
Boiling Point 82 - 83 °C
Refractive Index 1.3210 - 1.3212 (20 °C, 589 nm)
Density 1.71 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula C2F6O5S2
Chemical Formula (CF3SO2)2O