Ácido trifluorometanosulfonico 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Trifluoromethanesulphonic acid
169890010 169890100 169890500 169892500 169890011
ACRO169890010EA 56.8 EUR
ACRO169890010 ACRO169890100 ACRO169890500 ACRO169892500 ACRO169890011
Ácido trifluorometanosulfonico 99%, extra puro
Ácido trifluorometanosulfonico
Formula: CHF₃O₃S
Pto. Ebullición: 162 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –40 °C
Densidad: 1,69 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007514
Núm. CAS: 1493-13-6
EINECS: 216-087-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3260 to 1.3300 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥98.5 %