Ácido trifluorometanosulfonico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Trifluoromethanesulphonic acid
A10173.18 A10173.09
A10173.18EA 121 EUR
A10173.18 A10173.09
Ácido trifluorometanosulfonico ≥98%
Ácido trifluorometanosulfonico
Purity: 98+% CAS No.: 1493-13-6 Molecular Formula: CHF3O3S Formula Weight: 150.07 Flash Point: None Refractive Index: 1.3270 Odour: Pungent Melting Point: -40° Boiling Point: 161-162° Beilstein Reference: 1812100 Merck Reference: 14,9676 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00007514
Formula: CHF₃O₃S
MW: 150,08 g/mol
Pto. Ebullición: 161…162 °C
Pto. de fusión: –40 °C
Densidad: 1,708
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007514
Núm. CAS: 1493-13-6
EINECS: 216-087-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,9676