Ácido trifluorometanosulfonico para síntesis
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Trifluoromethanesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21166.0025 8.21166.0100 8.21166.1000
8.21166.0025EA 109 EUR
8.21166.0025 8.21166.0100 8.21166.1000
Ácido trifluorometanosulfonico para síntesis
Ácido trifluorometanosulfonico
Formula: CHF₃O₃S
Pto. Ebullición: 162 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 35 °C
Densidad: 1,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007514
Núm. CAS: 1493-13-6
EINECS: 216-087-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Molar Mass 150.08 g/mol
Boiling Point 162 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 10 hPa (55 °C)
Density 1.71 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O)