Trifluorometanosulfonato de sodio 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Trifluoromethanesulphonic acid sodium salt
358750050 358750250
ACRO358750050EA 66.4 EUR
ACRO358750050 ACRO358750250
Trifluorometanosulfonato de sodio 98%
Trifluorometanosulfonato de sodio
Formula: CF₃NaO₃S
MW: 172,06 g/mol
Pto. de fusión: 253…255 °C
Número MDL: MFCD00061607
Núm. CAS: 2926-30-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 % (ex Na)