Trifluorometanosulfonato de sodio
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
20837.04
20837.09
20837.18
20837.04EA
35.4
EUR
20837.04
20837.09
20837.18
Trifluorometanosulfonato de sodio
Trifluorometanosulfonato de sodio
CAS No.: 2926-30-9
Molecular Formula: CF3NaO3S
Formula Weight: 172.06
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 253-255°
Beilstein Reference: 3728797
MDL No.: MFCD00061607
Formula:
CF₃NaO₃S Pto. de fusión: 253…255 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00061607 Núm. CAS: 2926-30-9 |