Trifluorometanosulfonato de sodio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Trifluoromethanesulphonic acid sodium salt
B20776.06
B20776.22
B20776.14
B20776.06EA
59.8
EUR
B20776.06
B20776.22
B20776.14
Trifluorometanosulfonato de sodio ≥98%
Trifluorometanosulfonato de sodio
Purity: 98%
CAS No.: 2926-30-9
Molecular Formula: CF3SO3Na
Formula Weight: 172.06
Melting Point: 251-255°
Beilstein Reference: 3728797
Formula:
CF₃NaO₃S MW: 172.06 g/mol Pto. de fusión: 251…255 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00061607 Núm. CAS: 2926-30-9 |