Trifluorometanosulfonato de sodio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Trifluoromethanesulphonic acid sodium salt
T1550-25G T1550-5G
TCIAT1550-25GEA 108 EUR
TCIAT1550-25G TCIAT1550-5G
Trifluorometanosulfonato de sodio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Trifluorometanosulfonato de sodio
Formula: CF₃NaO₃S
MW: 172.06 g/mol
Número MDL: MFCD00061607
Núm. CAS: 2926-30-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91384b45923b225b013f8e8f8809d9b3b58414e3&vid=91384b45923b225b013f8e8f8809d9b3b58414e3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water very faint turbidity