Trifluorometanosulfonato de plata 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Silver trifluoromethanesulphonate, Silver triflate, Trifluoromethanesulphonic acid silver salt
175200100 175200250 175201000
ACRO175200100EA 165 EUR
ACRO175200100 ACRO175200250 ACRO175201000
Trifluorometanosulfonato de plata 99+%
Trifluorometanosulfonato de plata
Formula: CAgF₃O₃S
MW: 256.94 g/mol
Pto. de fusión: 356 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013226
Núm. CAS: 2923-28-6
EINECS: 220-882-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥99.0 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %