Trifluorometanosulfonato de plata ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Silver trifluoromethanesulphonate, Silver triflate, Trifluoromethanesulphonic acid silver salt
88722.04
88722.09
88722.18
88722.04EA
43.1
EUR
88722.04
88722.09
88722.18
Trifluorometanosulfonato de plata ≥98%
Trifluorometanosulfonato de plata
Purity: 98%
CAS No.: 2923-28-6
Molecular Formula: CAgF3O3S
Formula Weight: 256.93
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: White to grey
Odour: Odourless
Melting Point: 356°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00013226
Formula:
CAgF₃O₃S MW: 256.94 g/mol Pto. de fusión: 356 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013226 Núm. CAS: 2923-28-6 EINECS: 220-882-2 UN: 3260 ADR: 8 III |