Trifluorometanosulfonato de plata para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Silver trifluoromethanesulphonate, Silver triflate, Trifluoromethanesulphonic acid silver salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14325.0005 8.14325.0025
8.14325.0005EA 108 EUR
8.14325.0005 8.14325.0025
Trifluorometanosulfonato de plata para síntesis, Sigma-Aldrich®
Silver trifluoromethanesulphonate
Formula: CAgF₃O₃S
MW: 256,94 g/mol
Pto. de fusión: 356 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013226
Núm. CAS: 2923-28-6
EINECS: 220-882-2
UN: 3260
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 356 °C
Molar Mass 256.94 g/mol