Iodoacetonitrilo 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
122290050 122290250
ACRO122290050EA 123 EUR
ACRO122290050 ACRO122290250
Iodoacetonitrilo 95%
Iodoacetonitrilo
Formula: C₂H₂IN
Pto. Ebullición: 182…184 °C (720 mmHg)
Densidad: 2,3 g/cm³
Pto. de inflamación: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001886
Núm. CAS: 624-75-9
EINECS: 210-860-0
UN: 3276
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear red to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5740 to 1.5780 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %