Iodoacetamida para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04744.0025 8.04744.0100 8.04744.1000 8.04744.2500
8.04744.0025EA 79.2 EUR
8.04744.0025 8.04744.0100 8.04744.1000 8.04744.2500
Iodoacetamida para síntesis, Sigma-Aldrich®
Iodoacetamida
Formula: ICH₂CONH₂
Pto. Ebullición: 266 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 91…94 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008028
Núm. CAS: 144-48-9
EINECS: 205-630-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 91 - 94 °C
Molar Mass 184.96 g/mol
Hill Formula C2H4INO
Chemical Formula ICH2CONH2