Ácido iodoacético 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
122280250 122280500 122281000
ACRO122280250EA 87.6 EUR
ACRO122280250 ACRO122280500 ACRO122281000
Ácido iodoacético 97%
Ácido iodoacético
Formula: C₂H₃IO₂
Pto. Ebullición: 262 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 79…83 °C
Densidad: 2,2694 g/cm³ (85 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002685
Núm. CAS: 64-69-7
EINECS: 200-590-1
UN: 2923
ADR: 8,I
Índice Merck: 13,05047
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange-brown Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 83 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %