Ácido iodoacético ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A12410.14
A12410.22
A12410.14EA
83.9
EUR
A12410.14
A12410.22
Ácido iodoacético ≥97%
Ácido iodoacético
Purity: 97+%
CAS No.: 64-69-7
Molecular Formula: ICH2CO2H
Formula Weight: 185.95
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Pungent
Boiling Point: 208° dec.
Beilstein Reference: 1739079
Merck Reference: 14,5025
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00002685
Formula:
C₂H₃IO₂ MW: 185.95 g/mol Pto. Ebullición: 208 °C (desc.) Pto. de fusión: 79…82 °C Densidad: 2.2694 g/cm³ (85 °C) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00002685 Núm. CAS: 64-69-7 EINECS: 200-590-1 UN: 2923 ADR: 8 II Índice Merck: 13,05047 |